Läs mer
uvex Rubiflex S NB35B Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 17250411 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
Produktkod. Storlek
17250411 6
1 options
Produktkod. 17250411 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6022406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00 SEK
    1443.96 SEK / 10 par
    Save 86.04 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lätta, slätstrukna kemikalieskyddshandskar av NBR ger skydd mot en lång rad kemiska och mekaniska risker. Handskar erbjuder en hög nivå av taktil känslighet för att göra dem kompatibla med pekskärmar.
  • Lätta, slätstrukna NBR kemikalieskyddshandskar
  • Helbelagd med NBR-beläggning, ca 0,40 mm tjock
  • Högkvalitativt interlock bomullsstödmaterial ökar användarkomforten
  • Beständig mot fett, mineraloljor och en mängd olika kemikalier
  • Förbättrat grepp i fuktiga eller våta områden
  • Lämplig för drift av pekskärmar och livsmedelsbearbetning
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial NBR
Färg Blått
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 6
EN388 Standard 2111X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKNOPT
För användning med (applikation) Fordon, kemikaliehantering, livsmedelsbearbetning, laboratoriearbete och målning
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull
Serie Rubiflex S NB35B
Längd (metrisk) manschett 35 cm