Läs mer
uvex Rubiflex S NB35S Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 15303463 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
9
11
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15303463 9
15383453 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15303463 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9889121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 SEK
    179.55 SEK / Paket med 1
    Save 7.45 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stödmaterial av bomullsinterlock, tillsammans med NBR-exteriör, gör dessa handskar lämpliga för applikationer som kräver skydd mot kemikalier och mekaniska faror.
  • Långa NBR kemikalieskyddshandskar förstärkt bomullsinterlock bärmaterial
  • NBR-beläggning ger mekanisk nötningsbeständighet
  • Högkvalitativt interlock-bomullsstödmaterial ökar användarkomforten
  • Handskar är resistenta mot en mängd olika kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
  • Ergonomisk passform med förbättrad fingerfärdighet och instinkt
  • Idealisk för tillämpningar inom den kemiska industrin, avloppsbyggnadsarbeten och stadsstädning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial NBR
Färg Klart
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9
Tjocklek (metrisk) 0.50 mm
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKNOPT
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Interlock bomull
Serie Rubiflex S NB35S
Längd (metrisk) 35 cm