Läs mer
uvex Rubiflex S NB35SF säkerhetshandske
Produktkod. 17797609 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
11
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17797609 9
17787609 8
17707619 10
17717619 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17797609 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6020909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00 SEK
    3050.63 SEK / 10 par
    Save 409.37 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Den bekväma NBR-säkerhetshandsken, sömlöst belagd i en förstärkt design, med kemikalie- och nötningsbeständighet.
  • Bra värme/kyla isolering på handflatan
  • Nötnings- och skärmotstånd
  • Ergonomisk passform
  • Hög flexibilitet
  • Utmärkta mekaniska egenskaper
  • God motståndskraft mot många kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
  • Hög absorption av vattenånga tack vare bomullsfodret
  • Helt belagd
  • Smörgåsfoder på handflata, manschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV: 388 (2 1 2 1 X)
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Bomull, Skinna, NBR
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9