Läs mer
uvex Rubiflex S NB35SF säkerhetshandske
Produktkod. p-7228477 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Produktkod. 17787609
Brand: uvex 6020908
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den bekväma NBR-säkerhetshandsken, sömlöst belagd i en förstärkt design, med kemikalie- och nötningsbeständighet.
  • Bra värme/kyla isolering på handflatan
  • Nötnings- och skärmotstånd
  • Ergonomisk passform
  • Hög flexibilitet
  • Utmärkta mekaniska egenskaper
  • God motståndskraft mot många kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
  • Hög absorption av vattenånga tack vare bomullsfodret
  • Helt belagd
  • Smörgåsfoder på handflata, manschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV: 388 (2 1 2 1 X)
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Bomull, Skinna, NBR
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 8