Läs mer
uvex Rubiflex S NB60S Kemikalieskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Beskrivning
- NBR-belagda kemikalieskyddshandskar med förlängd manschett
- Förstärkt bomullsinterlock-stödmaterial ger mekaniskt skydd
- Resistent mot många kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
- Ergonomisk design är bekväm och mycket flexibel
- Silikonfri enligt avtryckstest
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Lab |
| Beläggningsmaterial | NBR |
| Färg | Klart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 11 |
| EN388 Standard | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | JKOPT |
| Visa mer |