Läs mer
uvex Rubiflex S NB60S Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. p-7230508 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Produktkod. 17250242
Brand: uvex 9893055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Långa, NBR-belagda kemikalieskyddshandskar har förstärkt bomullsinterlock-stödmaterial för applikationer som kräver skydd mot kemikalier och mekaniska faror.
  • NBR-belagda kemikalieskyddshandskar med förlängd manschett
  • Förstärkt bomullsinterlock-stödmaterial ger mekaniskt skydd
  • Resistent mot många kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
  • Ergonomisk design är bekväm och mycket flexibel
  • Silikonfri enligt avtryckstest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial NBR
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 8
EN388 Standard 2121X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKOPT
För användning med (applikation) Kemikaliehantering, kommunal städning, sandblästring och avloppsbyggnad
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull
Serie Rubiflex S NB60S