Beskrivning
- Långa NBR kemikalieskyddshandskar förstärkt bomullsinterlock bärmaterial
- NBR-beläggning ger mekanisk nötningsbeständighet
- Högkvalitativt interlock-bomullsstödmaterial ökar användarkomforten
- Handskar är resistenta mot en mängd olika kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
- Ergonomisk passform med förbättrad fingerfärdighet och instinkt
- Idealisk för tillämpningar inom den kemiska industrin, avloppsbyggnadsarbeten och stadsstädning
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | NBR |
| Färg | Klart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | JKOPT |
| Handske manschettstil | Gatlopp |
| Visa mer |