Läs mer
uvex Rubiflex S NB80S Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 15376952 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
9
10
11
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15376952 9
15356952 10
15366952 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15376952 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6019001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 SEK
    559.40 SEK / Paket med 1
    Save 35.60 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stödmaterial av bomullsinterlock, tillsammans med NBR-exteriör, gör dessa handskar lämpliga för applikationer som kräver skydd mot kemikalier och mekaniska faror.
  • Långa NBR kemikalieskyddshandskar förstärkt bomullsinterlock bärmaterial
  • NBR-beläggning ger mekanisk nötningsbeständighet
  • Högkvalitativt interlock-bomullsstödmaterial ökar användarkomforten
  • Handskar är resistenta mot en mängd olika kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
  • Ergonomisk passform med förbättrad fingerfärdighet och instinkt
  • Idealisk för tillämpningar inom den kemiska industrin, avloppsbyggnadsarbeten och stadsstädning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial NBR
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9
EN388 Standard 2121X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKOPT
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Interlock bomull
Serie Rubiflex S NB80S
Längd (metrisk) 80 cm