Läs mer
uvex Rubiflex S NB80SZ Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 15306962 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Beläggningsmaterial:
NBR
Produktkod. Beläggningsmaterial
15306962 NBR
1 options
Produktkod. 15306962 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6019101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    612.91 SEK / Paket med 1
    Save 38.09 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stödmaterial av bomullsinterlock, tillsammans med NBR-exteriör, gör dessa handskar lämpliga för applikationer som kräver skydd mot kemikalier och mekaniska faror. Elastiskt band i änden av handskemanschetten hjälper till att säkerställa en säker passform.
  • Långa NBR kemikalieskyddshandskar förstärkt bomullsinterlock bärmaterial
  • NBR-beläggning ger mekanisk nötningsbeständighet
  • Högkvalitativt interlock-bomullsstödmaterial ökar användarkomforten
  • Handskar är resistenta mot en mängd olika kemikalier, syror, alkalier, mineraloljor och lösningsmedel
  • Ergonomisk passform med förbättrad fingerfärdighet och instinkt
  • Elastiskt band i änden av handskemanschetten hjälper till att säkerställa en säker passform
  • Idealisk för tillämpningar inom den kemiska industrin, avloppsbyggnadsarbeten och stadsstädning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial NBR
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKOPT
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Interlock bomull
Serie Rubiflex S NB80SZ
Längd (metrisk) 80 cm