Läs mer
uvex Rubiflex S XG35B Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 15337112 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15337112 10
17290441 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15337112 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6055710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00 SEK
    180.91 SEK / Paket med 1
    Save 16.09 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätta, slätstrukna NBR kemikalieskyddshandskar Xtra Gripteknologi för förbättrat grepp i våta eller oljiga områden.
  • Lätta, slätstrukna NBR kemikalieskyddshandskar med XG Grip-beläggning
  • Xtra Gripteknologi ger ett säkert grepp i våta och oljiga områden
  • Bomull interlock stödjande material säkerställer en hög nivå av användarkomfort
  • Flerskiktskonstruktion ger mekanisk nötningsbeständighet
  • Beständig mot fett, mineraloljor och en mängd olika kemikalier
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial NBR
Färg Blått, Svart
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 10
EN388 Standard 3121X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKNOPT
För användning med (applikation) Fordon, kemikaliehantering, laboratoriearbete, underhåll och metallhantering
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull
Serie Rubiflex S XG35B