Läs mer
Rubiginone B2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rubiginone B2 |
| CAS | 130548-10-6 |
| Molekylformel | C20 H16 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16O4/c1-10-8-11-6-7-13-18(16(11)14(21)9-10)20(23)12-4-3-5-15(24-2)17(12)19(13)22/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cccc2C(=O)c3c(ccc4CC(C)CC(=O)c34)C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 8-methoxy-3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[a]anthracene-1,7,12-trione |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.34 |
| Formel vikt | 320.1049 |