Beskrivning
- Lätta, elastiska skyddshandskar med NBR-impregnering
- Mycket flexibelt stretchmaterial i bomull med elastan
- Handskar är extremt andningsbara, mäts och bekräftas med Hohenstein Institutes hudmodell
- Lämplig för användning av pekskärmar
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | NBR |
| Färg | Vitt |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bomull, Elastan |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 5 |
| Visa mer |