Läs mer
MedChemExpress Rubitecan
Produktkod. 16445838
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16445838 10 mg
1 options
Produktkod. 16445838 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13744
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Rubitecan (RFS 2000), a Camptothecin derivative, is an orally active topoisomerase I inhibitor with broad antitumor activity, and induces protein-linked DNA single-strand breaks, thereby blocking DNA and RNA synthesis in dividing cells.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 393.35 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-42-0
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.07%
Löslighet DMSO : 125 mg/mL (317.78 mM∣Need ultrasonic)
Synonym RFS 2000∣ 9-Nitrocamptothecin
Mål Topoisomerase