Läs mer
Rubitecan, TRC
Produktkod. 30420703
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30420703 10 mg
1 options
Produktkod. 30420703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR70150010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Nitro-20(S)-Camptothecin
CAS 91421-42-0
Molekylformel C20 H15 N3 O6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H15N3O6/c1-2-20(26)13-7-16-17-10(8-22(16)18(24)12(13)9-29-19(20)25)6-11-14(21-17)4-3-5-15(11)23(27)28/h3-7,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
LEDER CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(cccc5nc34)[N+](=O)[O-])C2=O
Molekylvikt (g/mol) 393.35
Formel vikt 393.0961