missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rubitecan, TRC

Produktkod. 30412417
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412417 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30412417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR7015002MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9-Nitro-20(S)-Camptothecin
CAS 91421-42-0
Molekylformel C20 H15 N3 O6
Kvantitet 2 mg
InChI formel InChI=1S/C20H15N3O6/c1-2-20(26)13-7-16-17-10(8-22(16)18(24)12(13)9-29-19(20)25)6-11-14(21-17)4-3-5-15(11)23(27)28/h3-7,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
LEDER CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(cccc5nc34)[N+](=O)[O-])C2=O
Molekylvikt (g/mol) 393.35
Formel vikt 393.0961
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.