missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Rubitecan

Produktkod. 16436306
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
16436306 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16436306 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13744

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Rubitecan (RFS 2000), a Camptothecin derivative, is an orally active topoisomerase I inhibitor with broad antitumor activity, and induces protein-linked DNA single-strand breaks, thereby blocking DNA and RNA synthesis in dividing cells.

Specifikationer

Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 393.35 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-42-0
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.07%
Löslighet DMSO : 125 mg/mL (317.78 mM∣Need ultrasonic)
Synonym RFS 2000∣ 9-Nitrocamptothecin
Mål Topoisomerase
Kvantitet 100 mg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.