Läs mer
Rubrene, 97 %
Produktkod. 15430408
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430408 25 g 25g
15410408 1 g 1g
15420408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53507.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 517-51-1 | C42H28 | 532,686 g/mol
Rubrene är en organisk halvledare som används i organiska ljusemitterande dioder (OLED) och organiska fälteffekttransistorer. Det används som sensibilisator vid kemoluminesens. Det används också för att förbereda enkristalltransistorer. Det fungerar som ett reagens för kemiluminescensforskning och för ligering av övergångsmetallkomplex. Vidare används den som en organisk halvledare av p-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Rubrene är en organisk halvledare som används i organiska lysdioder (OLED) och organiska fälteffekttransistorer. Det används som sensibilisator vid kemoluminesens. Det används också för att förbereda enkristalltransistorer. Det fungerar som ett reagens för kemiluminescensforskning och för ligering av övergångsmetallkomplex. Vidare används den som en organisk halvledare av p-typ.
Löslighet
Löslig i varm toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517-51-1
Molekylformel C42H28
Molekylvikt (g/mol) 532.686
MDL-nummer MFCD00003703
InChI-nyckel YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubrene, 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene, rubren, naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl, rubrene, powder, acmc-209kvj, 5,11,12-tetraphenyltetracene, 5,11,12-tetraphenylnaphthacene, naphthacene,6,11,12-tetraphenyl
PubChem CID 68203
IUPAC-namn 5,6,11,12-tetrafenyltetracen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=C(C5=CC=CC=C5C(=C24)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rubrene
Smältpunkt 330 °C till 335 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1917339
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i het toluen. Olöslig i vatten.
Formel vikt 532.68
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.