Läs mer
Rubusoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rubusoside |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H50O13/c1-15-11-31-9-5-18-29(2,7-4-8-30(18,3)28(41)44-26-24(39)22(37)20(35)16(12-33)42-26)19(31)6-10-32(15,14-31)45-27-25(40)23(38)21(36)17(13-34)43-27/h16-27,33-40H,1,4-14H2,2-3H3/t16-,17-,18+,19+,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,29-,30-,31-,32+/m1/s1 |
| Formel vikt | 642.3251 |