Läs mer
Tocris Bioscience™ Rucaparib camsylate
Beskrivning
Rucaparib camsylate is a PARP inhibitor. Chemosensitizes colorectal cancer cells to Temozolomide (Cat. No. 2706) and Topotecan (Cat. No. 4562) in vitro and in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2-[4-[(methylamino)methyl]phenyl]-6 H-pyrrolo[4,3,2,ef][2 ]benzazepin-6-one (1 S,4 R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1 ]heptane-1-methanesulfonic acid |
| CAS | 1859053-21-6 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Poly(ADP-ribose) Polymerase Inhibitors |
| Molekylformel | C19H18FN3O.C10H16O4S |
| Formel vikt | Observed MW: 555.66 |
| Renhet | 98% |