Läs mer
Rucaparib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rucaparib |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18FN3O/c1-21-10-11-2-4-12(5-3-11)18-14-6-7-22-19(24)15-8-13(20)9-16(23-18)17(14)15/h2-5,8-9,21,23H,6-7,10H2,1H3,(H,22,24) |
| Formel vikt | 323.1434 |