missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rufinamide-5-Carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rufinamide-5-Carboxamide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)5-16-9(10(13)17)4-14-15-16/h1-4H,5H2,(H2,13,17) |
| Formel vikt | 238.0666 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?