Läs mer
Rufinamide-5-Carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rufinamide-5-Carboxamide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)5-16-9(10(13)17)4-14-15-16/h1-4H,5H2,(H2,13,17) |
| Formel vikt | 238.0666 |