Läs mer
Rufinamide, MedChemExpress
Produktkod. 16448278
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16448278 10 mg
16438006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16448278 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0042
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Rufinamide(E 2080; CGP 33101; RUF 331) is a new antiepileptic agent that differs structurally from other antiepileptic drugs and is approved as adjunctive therapy for Lennox-Gastaut syndrome (LGS).
Rufinamide(E 2080
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rufinamide
CAS 106308-44-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H8F2N4O
Kvantitet 10 mg
Synonym CGP 33101 E 2080 RUF 331
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (209.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CN(CC2=C(F)C=CC=C2F)N=N1)N
Molekylvikt (g/mol) 238.19
Formel vikt 238.19
Procent renhet 99.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration