Läs mer
Rufinamid, Mikromol™
Beskrivning
Rufinamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rufinamide |
| CAS | 106308-44-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Rufinamide |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C10 H8 F2 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2,6-Difiuorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4 carboxamide, Banzel, CGP 33101, E 2080, Inovelon, RUF 331, Rufinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17) |
| LEDER | NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1 |
| IUPAC-namn | 1-[(2,6-difluorfenyl)metyl]triazol-4-karboxamid |
| Visa mer |