Läs mer
Rufinamid, TRC
Produktkod. 30006526
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006526 250 mg
30003910 50 mg
17903225 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006526 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR701550250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106308-44-5
Molekylformel C10 H8 F2 N4 O
Molekylvikt (g/mol) 238.19
Synonym 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2,6-Difiuorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4 carboxamide, Banzel, CGP 33101, E 2080, Inovelon, RUF 331, Rufinamide
IUPAC-namn 1-[(2,6-difluorfenyl)metyl]triazol-4-karboxamid
LEDER NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rufinamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
Formel vikt 238.0666
Procent renhet >95%