Läs mer
Rufinamide USP Related Compound A, Mikromol™
Produktkod. 30051711
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051711 25 mg
30051335 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051711 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3338.010025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Rufinamide USP Related Compound A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
CAS 106308-41-2
Analyt- eller komponentnamn 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H9 F N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, Rufinamide Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C10H9FN4O/c11-8-4-2-1-3-7(8)5-15-6-9(10(12)16)13-14-15/h1-4,6H,5H2,(H2,12,16)
LEDER NC(=O)c1cn(Cc2ccccc2F)nn1
IUPAC-namn 1-[(2-fluorophenyl)methyl]triazole-4-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 220.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 220.076 g/mol