missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rufinamide USP Related Compound B, Mikromol™

Produktkod. 30049229
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049229 25 mg
30052579 100 mg
30461213 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049229 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3338.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Rufinamide USP Related Compound B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
CAS 217448-86-7
Analyt- eller komponentnamn Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H9 F2 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methyl 1-(2,6-Difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate, Rufinamide Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C11H9F2N3O2/c1-18-11(17)10-6-16(15-14-10)5-7-8(12)3-2-4-9(7)13/h2-4,6H,5H2,1H3
LEDER COC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
IUPAC-namn methyl 1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]triazole-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 253.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 253.0663 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.