Läs mer
Rufloxacin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Rufloxacin hydrochloride (MF-934 hydrochloride) is a fluoroquinolone antibacterial, inhibits B-cell differentiation in human mononuclear cells, inhibits Topo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rufloxacin hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 106017-08-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19ClFN3O3S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MF-934 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 2 mg/mL (5.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 0.0852 mg/mL (0.21 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |