Läs mer
Brady™ Robust förstärkt Nylon Kropp med säkerhetshänglås i aluminium
Produktkod. 13445072 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Förstärkt Nylon
Produktkod. Material
13445072 Förstärkt Nylon
1 options
Produktkod. 13445072 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 814122
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Brady Kompakta säkerhetshänglås är en lättviktsserie av hänglås lämpliga för energiisoleringsprogram.
  • De komplimenterar Brady Säkerhetshänglås och har samma funktioner.
  • Unik cylinder är isolerad för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in och är 5-stifts precisionsbearbetad för mer unika nyckelsnitt och bättre manipulationsmotstånd.
  • Reservat, paracentriskt nyckelspår ger optimal säkerhet och den speciella designen förhindrar att nyckeln släpps tills hänglåsbygeln stängs.
  • Lås är kompakta och lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion.
  • Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering.
  • 1 nyckel medföljer varje lås.
  • Nyckelhållning (Nyckeln ’släpper inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd).
  • Anpassad nyckling och kartläggning är tillgänglig.
  • Vänligen kontakta kundtjänst för Custom Key Charting.
Specifikationer
Produkttyp Hänglås
Alternativt artikelnummer 814122
Färg Vitt
Material Förstärkt Nylon
Beskrivning Säkerhetshänglås - Kompakt
Diameter (engelska) Shackle 0,186 tum
Diameter (metrisk) bygel 4.72 mm
Mått (D x B x H) 16 x 32 x 64 mm
Mått (L x B) 32 x 64 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (metrisk) 64 mm
Höjd (metrisk) bygel 25 mm
Material (bygel) Aluminium
Antal pins 5
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (engelska) 1,26 tum.
Bredd (metrisk) 32 mm
Bredd (metrisk) bygel 25.91 mm