Läs mer
Brady™ Nyckelsatta olika säkerhetshänglås
Produktkod. 11886043
Färg:
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11886043
Brand: Brady™ 051339
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brady™ Säkerhetshänglås är de ultimata låsen för alla säkerhets- och säkerhetsbehov, och är precisionsbearbetade för bättre manipulationsmotstånd.
  • Unik cylinder är isolerad för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
  • Sexstift precisionsbearbetad för mer unika nyckelsnitt och bättre manipuleringsmotstånd
  • Reservat, paracentriskt nyckelspår ger optimal säkerhet
  • Specialdesign förbjuder nyckeln från att släppas tills hänglåsbygeln stängs
  • Lås är kompakta och lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
  • Icke-ledande, gnistfri kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
  • En nyckel medföljer varje lås
  • Nyckelhållning - nyckeln släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetshänglås
Alternativt artikelnummer 51339
Färg Rött
Material Förstärkt Nylon
Beskrivning Säkerhetshänglås - Standard
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
Mått (L x B) 38.50 x 86.50 mm
Höjd (metrisk) 38 mm
Höjd (metrisk) bygel 38.00 mm
Material (bygel) Härdat stål
Antal pins 6
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 33 mm