Läs mer
Brady™ Robust förstärkt Nylon Säkerhetshänglås
Produktkod. 15603557
Change view
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Bredd (metrisk):
38 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (metrisk) unitSize
15603557 Svart 38 mm Paket med 6
11721386 Svart 38 mm Paket med 6
11701386 Blått 38 mm Paket med 6
15683547 Blått 38 mm Paket med 6
11791386 Brun 38 mm Paket med 6
15673557 Brun 38 mm Paket med 6
11741386 Klart 38 mm Paket med 6
15623557 Klart 38 mm Paket med 6
11751386 Orange 38 mm Paket med 6
15633557 Orange 38 mm Paket med 6
11701396 Lila 38 mm Paket med 6
15683557 Lila 38 mm Paket med 6
11711386 Rött 38 mm Paket med 6
15693547 Rött 38 mm Paket med 6
11711396 Vitt 38 mm Paket med 6
15693557 Vitt 38 mm Paket med 6
11731386 Gult 38 mm Paket med 6
15613557 Gult 38 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 15603557 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813595
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brady™ Standardsäkerhetshänglås med stålbygel är de ultimata låsen för alla säkerhets- och säkerhetsbehov, och är precisionsbearbetade för bättre manipulationsmotstånd.
  • Unik cylinder är isolerad för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
  • Sexstift precisionsbearbetad för mer unika nyckelsnitt och bättre manipuleringsmotstånd
  • Reservat, paracentriskt nyckelspår ger optimal säkerhet
  • Specialdesign förbjuder nyckeln från att släppas tills hänglåsbygeln stängs
  • Lås är kompakta och lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
  • Icke-ledande, gnistfri kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
  • En nyckel medföljer varje lås
  • Nyckelhållning - nyckeln släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetshänglås
Alternativt artikelnummer SFTY HÄNGLÅS NYLON 38MM SHA SVART 6/PAC
Färg Svart
Material Förstärkt Nylon
Beskrivning Säkerhetshänglås - Nylon Schackel
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
Mått (L x B) 38.00 x 86.50 mm
Höjd (metrisk) 86.5 mm
Höjd (metrisk) bygel 38.00 mm
Antal pins 6
Kvantitet 6/Låda
Bredd (metrisk) 38 mm
Bredd (metrisk) bygel 33 mm