Beskrivning
- Unik cylinder är isolerad för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
- Sexstift precisionsbearbetad för mer unika nyckelsnitt och bättre manipuleringsmotstånd
- Reservat, paracentriskt nyckelspår ger optimal säkerhet
- Specialdesign förbjuder nyckeln från att släppas tills hänglåsbygeln stängs
- Lås är kompakta och lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
- Icke-ledande, gnistfri kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
- En nyckel medföljer varje lås
- Nyckelhållning - nyckeln släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Säkerhetshänglås |
| Alternativt artikelnummer | SFTY HÄNGLÅS NYLON 38MM SHA VIT 6/PAC |
| Färg | Vitt |
| Material | Förstärkt Nylon |
| Beskrivning | Säkerhetshänglås - Nylon Schackel |
| Diameter (metrisk) bygel | 6.5 mm |
| Mått (L x B) | 38.00 x 86.50 mm |
| Höjd (metrisk) | 86.5 mm |
| Höjd (metrisk) bygel | 38.00 mm |
| Antal pins | 6 |
| Visa mer |