Läs mer
Fisherbrand™ Linjaler
Produktkod. 12979074 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Skaltyp:
Metrisk
Metrisk och engelska
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Skaltyp unitSize
12979074 Metrisk och engelska Paket med 10
12989074 Metrisk Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12979074
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i vit plast.
  • 6 mm tjock och 25 mm bred
  • 1 meter lång
  • Folie tryckt i svart
Specifikationer
Produkttyp Linjal
Färg Vitt
Längd (metrisk) 1 m
Skaltyp Metrisk och engelska
Tjocklek 6 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Material Plast