Läs mer
Rumenic Acid (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rumenic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9- |
| Formel vikt | 280.2402 |