Läs mer
Invitrogen™ RUNDC3B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17854450
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
17854450 100 μL
1 options
Produktkod. 17854450 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5139934
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user. Immunogen sequence: NQLSESVSQN KILLQRIEDS DLAHKLEKEQ LEYIIVELQD QLTVLKNNDL RSRQELTAHL TNQWPSPGAL DVNAVALDTL LYRKHNKQW Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 100%.
RUNDC3B is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen RUNDC3B
Användningsområden Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Rundc3b
Genaccessionsnr. Q96NL0
Gene Alias Gm440; Rap2 binding protein 9; Rap2-binding protein 9; Rap2-interacting protein 9; RPIB9; RPIP9; RPIP-9; RUN domain containing 3B; RUN domain-containing protein 3B; rundc3b; zgc:101561
Gensymboler Rundc3b
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human RUNDC3B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-109498).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 154661
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG