Läs mer
Applied Biosystems™ 3730 löpande buffert (10X)
Produktkod. 15833550 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15833550 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 15833550 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4335613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4010.00 SEK
    3127.65 SEK / Paket med 1
    Save 882.35 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Den koncentrerade löpbufferten används för elektrofores på Applied Biosystems ™3730 och 3730XL DNA-analysatorer.
The concentrated Running Buffer is used for electrophoresis on Applied Biosystems™ 3730 and 3730xl DNA Analyzers.
Note: For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Löpande buffert
Koncentration 10 X
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
För användning med (utrustning) 3730xl DNA-analysator, 3730 DNA-analysator
För användning med (applikation) Standardsekvensering
Produkttyp 3730 Running Buffer
Kvantitet 500 ml
Form Vätska