Läs mer
Fisherbrand™ runVIEW™ Mini och Midi horisontella gelsystempaket PROMO
Produktkod. 15301367 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Typ:
COMPLETE Paket
CONVERTER Paket
STANDARD Paket
Modell:
MIDI
MINI
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Modell unitSize
15301367 CONVERTER Paket MIDI Varje
15391357 CONVERTER Paket MINI Varje
15321367 STANDARD Paket MINI Varje
15331367 STANDARD Paket MIDI Varje
15351367 COMPLETE Paket MIDI Varje
15341367 COMPLETE Paket MINI Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15301367
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4655.00 SEK
    4363.64 SEK / Paket med 1
    Save 291.36 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
runVIEW är designad för storleksfraktionering i realtid och återvinning av nukleinsyror. runVIEW kan maximera effektiviteten av DNA-återvinning från EtBr och SYBR färgade geler genom att minimera antalet steg involverade i post-elektroforetisk rening.
  • Bärbar, justerbar belysningsplattform för blått ljus kan användas med SUB-GEL Mini och SUB-GEL Midi elektroforestankar
  • bluVIEW emissionsfilterlock med inbyggd utsugsfläkt möjliggör kondensfri visning av blått ljus fluorescerande färgade 70 mm eller 100 mm breda agarosgeler
  • Blått ljus är helt säkert och resulterar i förbättrad kloningseffektivitet jämfört med UV
Tre typer av paket tillgängliga:
  • runVIEW™ CONVERTER-paketet ingår runVIEW™ justerbar visningsplattform och bluVIEW Mini- eller Midi-emissionsfilterlock (gör att standard SUB-GEL Mini- eller SUB-GEL Midi-tankar kan konverteras till elektrofores i realtid)
  • runVIEW™ STANDARDpaket ingår runVIEW™ justerbar utsiktsplattform och runVIEW™ SUB-GEL Mini eller Midi tank
  • runVIEW™ COMPLETE paketet innehåller STANDARDpaket i Mini- eller Midi-format med strömförsörjning
Specifikationer
Beskrivning Applikationer: Utbildning - idealisk för snabba kontroller av låga och medelstora antal prover efter PCR och kloning
Typ CONVERTER Paket
Inkluderar runVIEWTM visningsplattform och bluVIEW lock (för användning med Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit)
Modell MIDI