Läs mer
Fisherbrand™ runVIEW™ Mini och Midi horisontella gelsystempaket PROMO
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
- Bärbar, justerbar belysningsplattform för blått ljus kan användas med SUB-GEL Mini och SUB-GEL Midi elektroforestankar
- bluVIEW emissionsfilterlock med inbyggd utsugsfläkt möjliggör kondensfri visning av blått ljus fluorescerande färgade 70 mm eller 100 mm breda agarosgeler
- Blått ljus är helt säkert och resulterar i förbättrad kloningseffektivitet jämfört med UV
- runVIEW™ CONVERTER-paketet ingår runVIEW™ justerbar visningsplattform och bluVIEW Mini- eller Midi-emissionsfilterlock (gör att standard SUB-GEL Mini- eller SUB-GEL Midi-tankar kan konverteras till elektrofores i realtid)
- runVIEW™ STANDARDpaket ingår runVIEW™ justerbar utsiktsplattform och runVIEW™ SUB-GEL Mini eller Midi tank
- runVIEW™ COMPLETE paketet innehåller STANDARDpaket i Mini- eller Midi-format med strömförsörjning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Applikationer: Utbildning - idealisk för snabba kontroller av låga och medelstora antal prover efter PCR och kloning |
| Typ | CONVERTER Paket |
| Inkluderar | runVIEWTM visningsplattform och bluVIEW lock (för användning med Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit) |
| Modell | MINI |