missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rupatadine N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rupatadine N-oxide |
| CAS | 1704730-21-1 |
| Molekylformel | C26 H26 Cl N3 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Rupatadine N-Oxide (5-Methylpyridine N-Oxide) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26ClN3O/c1-18-13-19(17-30(31)15-18)16-29-11-8-20(9-12-29)25-24-7-6-23(27)14-22(24)5-4-21-3-2-10-28-26(21)25/h2-3,6-7,10,13-15,17H,4-5,8-9,11-12,16H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(CN2CCC(=C3c4ccc(Cl)cc4CCc5cccnc35)CC2)cn(=O)c1 |
| IUPAC-namn | 3-[[4-(13-chloro-4-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3,5,7,12,14-hexaen-2-ylidene)piperidin-1-yl]methyl]-5-methylpyridine 1-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.957 |
| Formel vikt | 431.176 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?