Läs mer
Rupintrivir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rupintrivir |
| Kvantitet | 0.25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H39FN4O7/c1-5-42-27(38)11-10-24(16-21-12-13-33-29(21)39)34-30(40)22(15-20-6-8-23(32)9-7-20)17-26(37)28(18(2)3)35-31(41)25-14-19(4)43-36-25/h6-11,14,18,21-22,24,28H,5,12-13,15-17H2,1-4H3,(H,33,39)(H,34,40)(H,35,41)/b11-10+/t21-,22+,24+,28-/m0/s1 |
| Formel vikt | 598.2803 |