Läs mer
Bolle Safety RUSH+ 2.0 Skyddsglasögon med Platina antifog- och repskyddsbeläggning
Handla allt Bollé Safety ProdukterDescripción
- Konstruerad för tuffa miljöer: Utformad för att klara krävande industriella förhållanden, vilket gör den till ett pålitligt val för säkerhetsproffs inom flera sektorer.
- Brett synfält: Stor linsdesign förbättrar perifersynen, ökar medvetenheten och minskar risken i dynamiska arbetsmiljöer.
- PLATINA-beläggningsteknologi: Högpresterande antifog- och repskyddsbeläggning säkerställer långvarig klarhet, även under utmanande förhållanden (K- och N-klassade).
- Komfort hela dagen: Lätt och välbalanserad ram minskar trötthet och stödjer långvarig användning.
- Optimerad ergonomisk passform: Breda gångjärn och flexibel nosstycke minimerar tryckpunkter och förbättrar den övergripande komforten.
- Färre glipor för bättre skydd: Förbättrad passform hjälper till att begränsa mellanrum mellan ansikte och glasögon, vilket ökar säkerheten.
- Finns i två storlekar (S och M/L): Säkerställer bättre passform för ett bredare användarfält, vilket förbättrar komfort och efterlevnad.
- Mångsidiga linsalternativ: Flera glastonningar tillgängliga för att anpassa sig till olika ljusförhållanden och krävande arbetsmiljöer.
- Hållbar och kostnadseffektiv: Robust konstruktion och premiumbeläggning förlänger produktens livslängd och minskar frekvensen av utbyten.
- Stöder hållbarhetsmål: Tillverkas med 28 återvunna material, vilket hjälper till att minska miljöpåverkan och stämmer överens med ESG-åtaganden.
- Förbättrar arbetstagarnas adoption: Bekväm och anpassningsbar design uppmuntrar till konsekvent användning, vilket ökar den övergripande säkerheten på arbetsplatsen.
- Lämplig för flera branscher: Idealisk för bygg, tillverkning, underhåll, logistik och andra högriskmiljöer.
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 16321-1 |
| Linstyp | C-klassad (Impact), UL1.2-klassad |
| Linsbeläggning | Platina, Anti-dimma, Anti-repa |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Ram färg | Röd, Svart |
| Storlek | Medel/Stor |
| Material | Plast |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?