Läs mer
Bolle Safety RUSH+ 2.0 Skyddsglasögon med Platina antifog- och repskyddsbeläggning
Produktkod. 31810803 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Ram färg:
Blå, Svart
Grå, svart
Röd, Svart
Linsfärg:
Brons
Bärnsten
Klart
Koppar
Rök
Storlek:
Liten
Medel/Stor
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ram färg Linsfärg Storlek
31810803 Röd, Svart Koppar Medel/Stor
31810772 Grå, svart Klart Liten
31810785 Röd, Svart Klart Liten
31810796 Grå, svart Rök Liten
31810778 Röd, Svart Rök Liten
31810804 Grå, svart Koppar Liten
31810776 Grå, svart Bärnsten Liten
31810808 Grå, svart Brons Liten
31810805 Grå, svart Bärnsten Medel/Stor
31810773 Grå, svart Brons Medel/Stor
31810795 Grå, svart Rök Medel/Stor
31810789 Röd, Svart Rök Medel/Stor
31810782 Grå, svart Klart Medel/Stor
31810793 Röd, Svart Klart Medel/Stor
31810783 Blå, Svart Klart Medel/Stor
31810780 Grå, svart Koppar Medel/Stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 31810803 Supplier Bolle Safety Supplier No. RUSPMN31E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.58 SEK
    97.35 SEK / Paket med 1
    Save 20.23 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Premium skyddsglasögon med PLATINUM anti-fog- och repskydd, vidåå, ergonomisk komfort och slitstarkt skydd.
  • Konstruerad för tuffa miljöer: Utformad för att klara krävande industriella förhållanden, vilket gör den till ett pålitligt val för säkerhetsproffs inom flera sektorer.
  • Brett synfält: Stor linsdesign förbättrar perifersynen, ökar medvetenheten och minskar risken i dynamiska arbetsmiljöer.
  • PLATINA-beläggningsteknologi: Högpresterande antifog- och repskyddsbeläggning säkerställer långvarig klarhet, även under utmanande förhållanden (K- och N-klassade).
  • Komfort hela dagen: Lätt och välbalanserad ram minskar trötthet och stödjer långvarig användning.
  • Optimerad ergonomisk passform: Breda gångjärn och flexibel nosstycke minimerar tryckpunkter och förbättrar den övergripande komforten.
  • Färre glipor för bättre skydd: Förbättrad passform hjälper till att begränsa mellanrum mellan ansikte och glasögon, vilket ökar säkerheten.
  • Finns i två storlekar (S och M/L): Säkerställer bättre passform för ett bredare användarfält, vilket förbättrar komfort och efterlevnad.
  • Mångsidiga linsalternativ: Flera glastonningar tillgängliga för att anpassa sig till olika ljusförhållanden och krävande arbetsmiljöer.
  • Hållbar och kostnadseffektiv: Robust konstruktion och premiumbeläggning förlänger produktens livslängd och minskar frekvensen av utbyten.
  • Stöder hållbarhetsmål: Tillverkas med 28 återvunna material, vilket hjälper till att minska miljöpåverkan och stämmer överens med ESG-åtaganden.
  • Förbättrar arbetstagarnas adoption: Bekväm och anpassningsbar design uppmuntrar till konsekvent användning, vilket ökar den övergripande säkerheten på arbetsplatsen.
  • Lämplig för flera branscher: Idealisk för bygg, tillverkning, underhåll, logistik och andra högriskmiljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad EN ISO 16321-1
Linstyp C-klassad (Impact), GL1-klassad
Linsbeläggning Platina, Anti-dimma, Anti-repa
Linsfärg Koppar
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Röd, Svart
Storlek Medel/Stor
Material Plast
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial polykarbonat, TPR
UV-skydd UV380
Ramtyp Ramlös