Läs mer
Bollé Safety Rush+ Platinum™ Rensa med skum& rem Skyddsglasögon
Handla allt Bollé Safety Produkter
:
Klart
Beskrivning
- Inkluderar skum och rem för omvandling av glasögon till glasögon
- Övre skydd.
- Halkfri, justerbar bro.
- Platinum™ beläggning.
- Saminjicerade ultraflexibla skalmar.
- Tvåfärgade tempel.
- EN 166: Garanterad minimibeständighet hos skyddsglasögonen mot vardagliga risker, inklusive att tappa skyddsglasögonen på marken, åldrande genom ljusexponering, exponering för värme eller korrosion etc.
- EN 170, Risker relaterade till strålning - UV-skydd: Skyddet filtrerar ultraviolett strålning. Denna typ av skydd rekommenderas särskilt vid aktiviteter där källan till ultraviolett strålning är dominerande, såsom kvicksilverånglampor, aktiniska eller bakteriedödande medel. Användningsnivåer: 2-1,2, 2C-1,2 Linsfärg: Klar, blå, gul eller grön. Att lägga till koden 'C' indikerar bra färgigenkänning av innehavaren.
- Mekanisk risk F - Lågenergipåverkan: Lågenergipåverkan, motstår en 6 mm, 0,86 g kula vid 45 m/s.
- Mekanisk risk T- Höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer: Bokstaven T, omedelbart efter symbolen för mekanisk styrka, tillåter användning för höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer.
- Beständighet mot ytskador av fina partiklar K (EN166-alternativ): Anti-repbeläggningen, K, ger en förbättrad repcertifierad beläggning.
- Beständighet mot imma N (EN166-alternativ): Anti-im-beläggningen, N, är en certifierad anti-dimbehandling.
- Platina™ beläggning: Den nya exklusiva rep- och immabeständiga beläggningen garanterar ännu mer säkerhet, tillförlitlighet och komfort. Tvättbar (vatten och tvål), denna permanenta beläggning applicerad på båda sidor av linsen gör den mycket reptålig och fördröjer varaktigt uppkomsten av imma.
- Optisk klass: Klass 1, kontinuerligt arbete, bärs permanent.
- CE, europeisk standard: Ram märkt för att visa att den uppfyller CE-standarden.
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Slagtålig, Reptålig, UV-behandlad |
| Beskrivning | Modell RUSHPFSPSI |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN166, EN170/2C-1.2, Mekanisk risk F/T, Reptålig K, Anti-dim N, Optisk klass 1, CE |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon/glasögon |
| För användning med (applikation) | Inomhus, skydd, kontinuerligt slitage |
| Ram färg | Röd, Svart |
| Inkluderar | Skum och rem |
| nr per ärende | 240/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/påse, 10/Pk. |
| Visa mer |