Läs mer
Bolle Safety Rush+ Small Clear Lens Skyddsglasögon, Pink October Edition
Handla allt Bollé Safety Produkter
:
Rush+ Small, Pink October Edition
Beskrivning
En begränsad rosa upplaga av Rush+ Small för att samla in pengar för forskning i kampen mot bröstcancer. Detta kommer att samla in pengar till tre föreningar som är erkända över hela världen för sina åtgärder till förmån för forskning om bröstcancer.
- Tvåmaterial, ultraflexibla färgade skalmar (rosa/vita)
- Halkfri justerbar bro
- Övre skydd
- Klar lins
- PLATINUM beläggning: anti-repa och anti-im
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN166 - EN170 |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Användning inomhus |
| Ram färg | Rosa, Vit |
| Modell | Rush+ Small |
| Material | Plast |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Visa mer |