Läs mer
Brady™ Rostsäker polypropen bärbar lockoutstation
Produktkod. 11721116 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11721116 Gult Varje
1 options
Produktkod. 11721116 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 811217
I lager
Den rostsäkra portabla lockoutstationen i polypropen säkerställer att lockoutenheter förblir lättillgängliga och redo att användas närhelst de behövs.
  • Dessa kompakta robusta stationer kommer med ett fästbart handtag eller enkel portabilitet, plus skruvhål för permanent väggmontering.
  • Det låsbara, halvtransparenta locket skyddar innehållet från exponering för tuffa miljöer.
  • Ge en låda per arbetare eller dela en inom ditt team.
  • Har aldrig tagit med dig utrustning enklare och renare.
  • Stationen levereras utan innehåll.
Specifikationer
Produkttyp Lockoutstation
Alternativt artikelnummer ASSY, LOCKOUT STATION
Färg Gult
Material Polypropen
Djup (engelska) 6,73 tum.
Djup (metriskt) 171 mm
Beskrivning Bärbar lockoutstation
Mått (D x B x H) 171 x 432 x 432 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 17.008 tum.
Höjd (metrisk) 432 mm
Inkluderar Stationen levereras utan innehåll
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 17.008 tum.
Bredd (metrisk) 432 mm