Beskrivning
- Dessa kompakta robusta stationer kommer med ett fästbart handtag eller enkel portabilitet, plus skruvhål för permanent väggmontering.
- Det låsbara, halvtransparenta locket skyddar innehållet från exponering för tuffa miljöer.
- Ge en låda per arbetare eller dela en inom ditt team.
- Har aldrig tagit med dig utrustning enklare och renare.
- Stationen levereras utan innehåll.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lockoutstation |
| Alternativt artikelnummer | BÄRBART HÄNGLÅSSTATION (TOM) |
| Färg | Gult |
| Material | Polypropen |
| Djup (engelska) | 2,52 tum. |
| Djup (metriskt) | 64 mm |
| Beskrivning | Bärbar hänglåsstation |
| Mått (D x B x H) | 64 x 337 x 432 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Höjd (engelska) | 17.008 tum. |
| Visa mer |