Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rutaecarpine
Produktkod. 17241182 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17241182 1 g 1g
17251182 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17241182 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 465980010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-26-4
Molekylformel C18H13N3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rutaecarpine
Kvantitet 1 g
Löslighet Löslighet aq. soln.: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol, bensen, kloroform, eter
Smältpunkt 259,0 °C till 260,0 °C
Formel vikt 287.32
InChI-nyckel ACVGWSKVRYFWRP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1N2CCC3=C(NC4=CC=CC=C34)C2=NC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 3,13,21-triazapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(10),4,6,8,15,17,19-octaen-14-one
Molekylvikt (g/mol) 287.32
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.