Läs mer
Rutaecarpine, MedChemExpress
Produktkod. 16494767
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494767 50 mg 50mg
16458878 10 mg -
16439006 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494767 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0147
MedChemExpress Rutaecarpine, an alkaloid of Evodia rutaecarpa, is an inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 0.28 μM.
Rutaecarpine, an alkaloid of Evodia rutaecarpa, is an inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 0.28 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rutaecarpine
CAS 84-26-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13N3O
Kvantitet 50 mg
Synonym Rutecarpine
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (174.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N2C(C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CC2)=NC5=C1C=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 287.32
Formel vikt 287.32
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation