Läs mer
Rutenium, 0,5 % på granulärt kol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050448
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11314457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038332.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Ruthenium används i slitstarka elektriska kontakter och tillverkning av tjockfilmsmotstånd. Dess användning i vissa platinalegeringar och som katalysator. Det är en mycket effektiv härdare för platina och palladium. Den används också i vissa avancerade enkristall-superlegeringar med hög temperatur, med tillämpningar som turbinbladen i jetmotorer och reservoarpennor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-18-8
Molekylformel Ru
Molekylvikt (g/mol) 101.07
MDL-nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-nyckel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-namn rutenium
LEDER [Ru]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1325
Löslighetsinformation Soluble in fused alkalis. Insoluble in water,acid and aqua regia.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5% on granular carbon
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.