Läs mer
Ruthenium, 5 % på aktivt kolpulver, reducerat, nominellt 50 % vått vatten
Produktkod. 11428470
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428470 25 g 25g
11408470 5 g 5g
11418470 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428470 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044338.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mol
Rutenium, 5% på aktivt kolpulver används i solceller, som omvandlar ljusenergi till elektrisk energi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-18-8
Molekylformel Ru
Molekylvikt (g/mol) 101.07
MDL-nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-nyckel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-namn rutenium
LEDER [Ru]
Specifications
Kemiskt namn eller material Ruthenium
Namnnotering 5% på aktivt kolpulver, reducerat, nominellt 50% vått vatten
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.